missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Onatasertib, MedChemExpress

Código de producto. 16483237
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16483237 50 mg 50 miligramos
16487218 10 mg 10 miligramos
16469747 5 mg 5 miligramos
16457196 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483237

Marca: Medchem Express HY16956

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Onatasertib (CC-223) is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of mTOR kinase, with an IC50 value for mTOR kinase of 16 nM. Onatasertib inhibits both mTORC1 and mTORC2.

Onatasertib (CC-223) is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of mTOR kinase, with an IC50 value for mTOR kinase of 16 nM. Onatasertib inhibits both mTORC1 and mTORC2.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Onatasertib
Forma física Solid
CAS 1228013-30-6
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N5O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo CC-223 ATG-008
Información de solubilidad DMSO : ≥ 27 mg/mL (67.93 mM)
SMILES O=C1CNC2=NC=C(C3=CC=C(C(C)(O)C)N=C3)N=C2N1[C@H]4CC[C@H](OC)CC4
Peso molecular (g/mol) 397.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.47
Porcentaje de pureza 95.77%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.