Learn More
Hamilton™ Jeringas de inyección en columna con agujas extraíbles
Código de producto. 11572255
Click to view available options
Modelo:
serie 1700
serie 1800
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11572255
Marca: Hamilton™ 87404
Útiles para el análisis de muestras térmicamente inestables y para evitar la discriminación del punto de ebullición.
  • La inyección en columna emplea la introducción directa de la muestra líquida en la columna
  • Utiliza jeringas con punta tipo 3
  • Estilo de punta 3 adaptado al septo típico del inyector en columna
  • Agujas ajustadas al diámetro interior de la columna
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato, Sílice fundido, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Descripción Esterilizable en gas
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,17 mm
Diámetro interior (métrico) 0,460 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,17 mm
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 68,9 bar (1000 psig)
Temperatura máxima 115°C
Modelo serie 1700
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja 3
Para utilizar con (equipo) Conexiones de calibre 0,17 mm, serie 1700
Tipo de conexión Extraíble