missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Omtriptolide, MedChemExpress

Código de producto. 16423526
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16423526 25 mg 25 miligramos
16487038 10 mg 10 miligramos
16439587 5 mg 5 miligramos
16431609 1 mg 1 miligramo
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16423526

Marca: Medchem Express HY16363

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Omtriptolide (PG490-88) is a derivative prodrug of triptolide purified from the Chinese herb.

Omtriptolide (PG490-88) is a derivative prodrug of triptolide purified from the Chinese herb.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Omtriptolide
CAS 195883-06-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28O9
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad H2O : 1.39 mg/mL (3.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]([C@@]1([H])C[C@@H]2O3)(CCC4=C1COC4=O)[C@]5([C@H]([C@H]6[C@]7(C(C)C)O6)O5)[C@]23[C@@H]7OC(CCC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 460.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.47
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.