Learn More
Diba Tubos de vidrio de repuesto Omnifit™ para columnas EZ y EZ SolventPlus™
Código de producto. 15885274
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15885274 6,6 mm 50 mm cada uno
15895274 6,6 mm 100 mm cada uno
15805284 6,6 mm 150 mm cada uno
15815284 6,6 mm 250 mm cada uno
15825284 6,6 mm 330 mm cada uno
15835284 6,6 mm 400 mm cada uno
15845284 10 mm 100 mm cada uno
15855284 10 mm 150 mm cada uno
15865284 10 mm 250 mm cada uno
15875284 10 mm 330 mm cada uno
15885284 10 mm 400 mm cada uno
15895284 10 mm 500 mm cada uno
15805294 15 mm 100 mm cada uno
15815294 15 mm 150 mm cada uno
15825294 15 mm 250 mm cada uno
15835294 15 mm 330 mm cada uno
15845294 15 mm 400 mm cada uno
15855294 15 mm 500 mm cada uno
15865294 25 mm 100 mm cada uno
15875294 25 mm 150 mm cada uno
15885294 25 mm 250 mm cada uno
15895294 25 mm 330 mm cada uno
15805304 25 mm 400 mm cada uno
15815304 25 mm 500 mm cada uno
15825304 35 mm 150 mm cada uno
15835304 35 mm 250 mm cada uno
15845304 35 mm 330 mm cada uno
15855304 35 mm 400 mm cada uno
15865304 50 mm 250 mm cada uno
15875304 50 mm 330 mm cada uno
15885304 50 mm 400 mm cada uno
15895304 50 mm 500 mm cada uno
32 options
Código de producto. 15885274
Marca: Diba 006ERG0605
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Combine tubos de vidrio de repuesto Omnifit™ para columnas EZ y EZ SolventPlus™ de distintas longitudes y use las piezas de cierre que ya tenga para conseguir una mayor flexibilidad
Utilice un tubo de distinta longitud con las piezas de cierre que ya tenga para satisfacer sus necesidades específicas.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Columnas EZ y EZ SolventPlus™ Omnifit™
Diámetro interior (métrico) 6,6 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Longitud (métrico) 50 mm
Material Vidrio