Learn More
Diba Piezas de cierre de repuesto Omnifit™ para columnas EZ SolventPlus™
Código de producto. 15805324
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Con desactivación terminal:
Ajustables
Fijo
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Con desactivación terminal Diámetro interior (métrico) unitSize
15805324 Fijo 35 mm cada uno
15805314 Ajustables 6,6 mm cada uno
15815314 Ajustables 10 mm cada uno
15825314 Ajustables 15 mm cada uno
15835314 Ajustables 25 mm cada uno
15845314 Ajustables 35 mm cada uno
15855314 Ajustables 50 mm cada uno
15865314 Fijo 6,6 mm cada uno
15875314 Fijo 10 mm cada uno
15885314 Fijo 15 mm cada uno
15895314 Fijo 25 mm cada uno
15815324 Fijo 50 mm cada uno
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15805324
Marca: Diba 006ESFE35
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Puede elegir entre piezas de cierre Omnifit™ fijas o ajustables para sus columnas EZ Solvent Plus™
Specifica
Con desactivación terminal Fijo
Para utilizar con (equipo) Columnas EZ SolventPlus™ Omnifit™
Diámetro interior (métrico) 35 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Longitud (métrico) 9 cm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.