Learn More
Diba Piezas de cierre de repuesto Omnifit™ para columnas EZ SolventPlus™
Especificaciones
Especificaciones
| Con desactivación terminal | Ajustables |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas EZ SolventPlus™ Omnifit™ |
| Diámetro interior (métrico) | 6,6 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Longitud (métrico) | 15 cm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |