Learn More
Diba Piezas de cierre de repuesto Omnifit™ para columnas EZ
Especificaciones
Especificaciones
| Con desactivación terminal | Fijo |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas EZ Omnifit™ |
| Diámetro interior (métrico) | 25 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Longitud (métrico) | 4 cm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |