Learn More
Diba Fritas Omnifit™ para columnas EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™
Código de producto. 15845514
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
Polietileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de poro:
5 μm
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Material Tamaño de poro unitSize
15845514 6,6 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 5 μm paquete de 20
15855514 6,6 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 10 μm paquete de 20
15865514 6,6 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 20 μm paquete de 20
15875514 6,6 mm Polietileno 25 μm paquete de 20
15885514 6,6 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 30 μm paquete de 20
15895514 6,6 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 50 μm paquete de 20
15805524 10 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 5 μm paquete de 20
15815524 10 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 10 μm paquete de 20
15825524 10 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 20 μm paquete de 20
15835524 10 mm Polietileno 25 μm paquete de 20
15845524 10 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 30 μm paquete de 20
15855524 10 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 50 μm paquete de 20
15885524 15 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 20 μm paquete de 20
15805534 15 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 30 μm paquete de 20
15815534 15 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 50 μm paquete de 20
15825534 25 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 5 μm paquete de 20
15835534 25 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 10 μm paquete de 20
15845534 25 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 20 μm paquete de 20
15855534 25 mm Polietileno 25 μm paquete de 20
15865534 25 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 30 μm paquete de 20
15875534 25 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 50 μm paquete de 20
15805544 35 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 20 μm paquete de 20
15825544 35 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 30 μm paquete de 20
15835544 35 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 50 μm paquete de 20
15865544 50 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 20 μm paquete de 20
15885544 50 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 30 μm paquete de 20
15895544 50 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) 50 μm paquete de 20
27 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15845514
missing translation for 'mfr': Diba 006FR0605
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Las fritas Omnifit™ para las columnas EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™ presentan una porosidad muy variada para que puedan adaptarse a todos los medios y productos químicos
Specifications
Para utilizar con (equipo) Columnas Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™
Diámetro interior (métrico) 6,6 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Tamaño de poro 5 μm
Longitud (métrico) 6 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)