Learn More
Diba Columnas de cromatografía con dos piezas cierre ajustables EZ SolventPlus™ Omnifit™
Código de producto. 15805434
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacidad de columna:
De 0,1 a 0,7 ml
De 0,1 a 2,4 ml
De 0,1 a 4,1 ml
De 0,2 a 5,5 ml
De 0,2 a 9,4 ml
De 0,4 a 12,4 ml
De 0,4 a 21,2 ml
De 1,2 a 34,4 ml
De 1,2 a 58,9 ml
De 10,6 a 38,9 ml
De 103,1 a 181,6 ml
De 11 a 23,6 ml
De 120,2 a 440,7 ml
De 134,7 a 288,6 ml
De 152,2 a 230,7 ml
De 16,5 a 29,1 ml
De 2,1 a 7,5 ml
De 2,3 a 115,5 ml
De 202,0 a 356,0 ml
De 24,3a 36,9 ml
De 24,7a 53,0 ml
De 27,7 a 211,7 ml
De 280,4 a 600,9 ml
De 29,5 a 108,0 ml
De 37,1 a 65,4 ml
De 4,7 a 17,3 ml
De 4,8 a 10,3 ml
De 420,6 a 741,1 ml
De 54,8 a 83,1 ml
De 620,9 a 941,4 ml
De 68,7 a 147,3 ml
De 7,2 a 12,7 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Capacidad de columna unitSize
15805434 330 mm 6,6 mm De 4,8 a 10,3 ml cada uno
15805464 250 mm 15 mm De 10,6 a 38,9 ml cada uno
15805494 150 mm 35 mm De 2,3 a 115,5 ml cada uno
15885474 250 mm 25 mm De 29,5 a 108,0 ml cada uno
15855444 330 mm 10 mm De 11 a 23,6 ml cada uno
15855474 150 mm 25 mm De 1,2 a 58,9 ml cada uno
15855504 330 mm 50 mm De 280,4 a 600,9 ml cada uno
15885504 400 mm 50 mm De 420,6 a 741,1 ml cada uno
15895434 150 mm 10 mm De 0,2 a 9,4 ml cada uno
15895464 500 mm 15 mm De 54,8 a 83,1 ml cada uno
15895494 400 mm 35 mm De 202,0 a 356,0 ml cada uno
15815424 100 mm 6,6 mm De 0,1 a 2,4 ml cada uno
15815454 500 mm 10 mm De 24,3a 36,9 ml cada uno
15815484 330 mm 25 mm De 68,7 a 147,3 ml cada uno
15815514 500 mm 50 mm De 620,9 a 941,4 ml cada uno
15825444 250 mm 10 mm De 4,7 a 17,3 ml cada uno
15825474 100 mm 25 mm De 1,2 a 34,4 ml cada uno
15825504 250 mm 50 mm De 120,2 a 440,7 ml cada uno
15835434 400 mm 6,6 mm De 7,2 a 12,7 ml cada uno
15835464 330 mm 15 mm De 24,7a 53,0 ml cada uno
15835494 250 mm 35 mm De 27,7 a 211,7 ml cada uno
15845424 150 mm 6,6 mm De 0,1 a 4,1 ml cada uno
15845454 100 mm 15 mm De 0,4 a 12,4 ml cada uno
15845484 400 mm 25 mm De 103,1 a 181,6 ml cada uno
15865434 100 mm 10 mm De 0,2 a 5,5 ml cada uno
15865464 400 mm 15 mm De 37,1 a 65,4 ml cada uno
15865494 330 mm 35 mm De 134,7 a 288,6 ml cada uno
15875424 250 mm 6,6 mm De 2,1 a 7,5 ml cada uno
15875454 150 mm 15 mm De 0,4 a 21,2 ml cada uno
15875484 500 mm 25 mm De 152,2 a 230,7 ml cada uno
15885414 50 mm 6,6 mm De 0,1 a 0,7 ml cada uno
15885444 400 mm 10 mm De 16,5 a 29,1 ml cada uno
32 options
Código de producto. 15805434
Marca: Diba 006EZS0633AA
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Columnas para cromatografía con una pieza de cierre fija y otra ajustable EZ SolventPlus™ Omnifit™
  • Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
  • La pieza de cierre ajustable tiene un diseño ergonómico y ofrece un ajuste de altura rápido y sencillo
  • Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
  • Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 40 °C
Diámetro interior (métrico) 6,6 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Presión máxima 29,99 bar (900 psi)
Tamaño de poro 10 y 30 μm
Capacidad de columna De 4,8 a 10,3 ml
Longitud (métrico) 330 mm
Material Vidrio de borosilicato, PTFE y Chemraz™
Temperatura máxima 40 °C
Incluye Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK.