Learn More
Diba Columnas para cromatografía con una pieza de cierre fija y otra ajustable EZ SolventPlus™ Omnifit™
Código de producto. 15805444
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacidad de columna:
De 0,1 a 0,7 ml
De 0,1 a 2,4 ml
De 0,2 a 5,5 ml
De 0,4 a 12,4 ml
De 1,2 a 34,4 ml
De 1,4 a 4,1 ml
De 108,0 a 147,3 ml
De 11,0 a 17,3 ml
De 134,7 a 211,7 ml
De 142,4 a 181,6 ml
De 17,3 a 23,6 ml
De 19,6 a 58,9 ml
De 191,4 a 230,7 ml
De 211,7 a 288,6 ml
De 22,8 a 29,1 ml
De 24,7 a 38,9 ml
De 279,0 a 356,0 ml
De 280,4 a 440,7 ml
De 3,1 a 9,4 ml
De 30,6 a 36,9 ml
De 38,5 a 115,5 ml
De 38,9 a 53,0 ml
De 4,8 a 7,5 ml
De 440,7 a 600,9 ml
De 51,2 a 65,4 ml
De 580,9 a 741,1 ml
De 68,7 a 108,0 ml
De 68,9 a 83,1 ml
De 7,1 a 21,2 ml
De 7,5 a 10,3 ml
De 781,2 a 941,4 ml
De 9,9 a 12,7 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Capacidad de columna unitSize
15805444 150 mm 10 mm De 3,1 a 9,4 ml cada uno
15805474 500 mm 15 mm De 68,9 a 83,1 ml cada uno
15805504 400 mm 35 mm De 279,0 a 356,0 ml cada uno
15815434 330 mm 6,6 mm De 7,5 a 10,3 ml cada uno
15815464 250 mm 15 mm De 24,7 a 38,9 ml cada uno
15815494 150 mm 35 mm De 38,5 a 115,5 ml cada uno
15825424 100 mm 6,6 mm De 0,1 a 2,4 ml cada uno
15825454 500 mm 10 mm De 30,6 a 36,9 ml cada uno
15825484 330 mm 25 mm De 108,0 a 147,3 ml cada uno
15825514 500 mm 50 mm De 781,2 a 941,4 ml cada uno
15835444 250 mm 10 mm De 11,0 a 17,3 ml cada uno
15835474 100 mm 25 mm De 1,2 a 34,4 ml cada uno
15835504 250 mm 50 mm De 280,4 a 440,7 ml cada uno
15845434 400 mm 6,6 mm De 9,9 a 12,7 ml cada uno
15845464 330 mm 15 mm De 38,9 a 53,0 ml cada uno
15845494 250 mm 35 mm De 134,7 a 211,7 ml cada uno
15865444 330 mm 10 mm De 17,3 a 23,6 ml cada uno
15865474 150 mm 25 mm De 19,6 a 58,9 ml cada uno
15865504 330 mm 50 mm De 440,7 a 600,9 ml cada uno
15875434 100 mm 10 mm De 0,2 a 5,5 ml cada uno
15875464 400 mm 15 mm De 51,2 a 65,4 ml cada uno
15875494 330 mm 35 mm De 211,7 a 288,6 ml cada uno
15885424 250 mm 6,6 mm De 4,8 a 7,5 ml cada uno
15885454 150 mm 15 mm De 7,1 a 21,2 ml cada uno
15885484 500 mm 25 mm De 191,4 a 230,7 ml cada uno
15855424 150 mm 6,6 mm De 1,4 a 4,1 ml cada uno
15855454 100 mm 15 mm De 0,4 a 12,4 ml cada uno
15855484 400 mm 25 mm De 142,4 a 181,6 ml cada uno
15895414 50 mm 6,6 mm De 0,1 a 0,7 ml cada uno
15895444 400 mm 10 mm De 22,8 a 29,1 ml cada uno
15895474 250 mm 25 mm De 68,7 a 108,0 ml cada uno
15895504 400 mm 50 mm De 580,9 a 741,1 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Código de producto. 15805444 Proveedor Diba N.º de proveedor 006EZS1015AF
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Columnas para cromatografía con una pieza de cierre fija y otra ajustable EZ SolventPlus™ Omnifit™ contienen materiales húmedos de PTFE, vidrio de borosilicato y Chemraz™ para ofrecer una resistencia química excepcional
  • Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
  • La pieza de cierre ajustable tiene un diseño ergonómico y ofrece un ajuste de altura rápido y sencillo
  • Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
  • Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 40 °C
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Presión máxima 29,99 bar (600 psi)
Tamaño de poro 10 y 30 μm
Capacidad de columna De 3,1 a 9,4 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato, PTFE y Chemraz™
Temperatura máxima 40 °C
Incluye Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK.