Learn More
Diba Columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas de cierre fijas
Código de producto. 15805364
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacidad de columna:
0,7 mL
2,4 ml
4,1 mL
5,5 ml
7,5 ml
9,4 mL
10,3 mL
12,4 mL
12,7 mL
17,3 mL
21,2 mL
23,6 mL
29,1 mL
34,4 mL
36,9 mL
38,9 mL
53 ml
58,9 mL
65,4 mL
83,1 mL
108 ml
115,5 mL
147,3 mL
181,6 mL
211,7 mL
230,7 mL
288,6 mL
356 ml
440,7 mL
600,9 mL
741,1 mL
941,4 mL
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15805364
missing translation for 'mfr': Diba 006EZ1510FF
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Las columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas finales fijas cuentan con roscas de PEEK™ roscas que ofrecen una durabilidad excepcional
  • Las columnas de vidrio de borosilicato de precisión ofrecen inercia, visibilidad y rendimiento
  • Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
  • Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Specifica
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 40 °C
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Presión máxima 29,99 bar (300 psi)
Tamaño de poro 10 y 30 μm
Capacidad de columna 12,4 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM
Temperatura máxima 40 °C
Incluye Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK.
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato