Learn More
Conectores Omnifit™ con válvula
Descripción
- Conexión de tubo instantánea
- Inserte químicamente todo el cuerpo de PTFE
- Presión nominal de 50 psi
- Funcionamiento de la válvula manual de encendido/apagado
Conectores de 2 y 3 vías con válvulas
- Incluye juntas tóricas Viton™, conos de PTFE de 1,5 mm y tapones de polipropileno con rosca interna que admiten accesorios UNF -28 de 6,35 mm (1/4 pulg)
- El cono de PTFE proporciona un fondo plano para el accesorio UNF -28 de 6,35 mm (1/4 pulg) garantizando una conexión sin fugas
- Tamaño de calibre de 1,5 mm
- Admite tubos de 0,5 a 4 mm de DE
- OF001101 tiene una válvula de cierre en línea
- OF001102 tiene válvulas de cierre individuales para cada una de las tres líneas
- OF001109 tiene una válvula de desviación para permitir la conexión de una línea a cualquiera de las otros dos
- El extremo grande tiene un sello Viton; el extremo pequeño se suministra con una junta tórica Viton grande y dos pequeñas
- La tapa en el extremo pequeño tiene una rosca interna que admite accesorios UNF -28 de 6,35 mm (1/4 pulg)
- Admite tubos de 1 a 11 mm de DE
- Extremo de calibre de 1,5 mm
Información de órdenes
Otras combinaciones de uniones de válvulas, incluidos más canales, están disponibles previa solicitud; póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Actuación | Manual |
| Modo | Modo sencillo |
| Volumen de la muestra (métrico) | 32 μl |
| Tamaño del orificio (imperial) | 0,05 in |
| Tipo de tapón | Tapón Omnifit |
| Tamaño del orificio (métrico) | 0,15 cm |
| Incluye | Juntas tóricas Viton, conos de PTFE de 0,062 pulg. (1,5 mm) y tapones de polipropileno con rosca interna que admiten accesorios UNF -28 de 0,25 pulg. |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Presión de funcionamiento | 50 psi |
| Estilo de puerto | 0,63 cm (0,25 pulg) -28 |
| Mostrar más |