Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Replacement O-rings for Column Assemblies
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
15 mm
35 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
Se utiliza para conectores de desconexión rápida, válvulas, bombas y otros productos de manipulación de fluidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Junta tórica |
| Color | Negro |
| Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía |
| Para utilizar con | Columnas para cromatografía Omnifit Benchmark |
| Longitud global (métrico) | 102 mm |
| Material | FKM |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.