Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Replacement Frits for Chromatography Column Assemblies
Click to view available options
Porosidad:
5 μm
10 μm
25 μm
Diámetro interior (métrico):
15 mm
35 mm
50 mm
Material:
Polietileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
Las fritas de repuesto están disponibles en PTFE o PE y con poros de distinto tamaño para que puede elegir los soportes de lecho que más se ajusten a sus necesidades. La frita debe coincidir con el DI de la columna
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Conjuntos de columnas para cromatografía |
| Material | Polietileno |
| Porosidad | 25 μm |
| Tamaño | Universal |
| Diámetro interior (métrico) | 35 mm |
| Diámetro interior (imperial) | 1,3 in |
| Tipo | Fritas de repuesto para cromatografía |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.