missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Omeprazole Sodium Salt, TRC

Código de producto. 17922515
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17922515 500 mg 500 miligramos
30134054 100 mg 100 miligramos
30136941 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17922515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO635013500MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 95510-70-6
Nombre del producto químico o material Omeprazole Sodium
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1072
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
Nombre IUPAC sodium;5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide;hydrate
Fórmula molecular C17H18N3O3S.Na.H2O
Peso molecular (g/mol) 385.41
SMILES O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Sinónimo Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate

Especificaciones

Cantidad 500 mg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.