Learn More
Nitritex™ Guantes de policloropreno Omega Neotech XP™
Descripción
- Extralargos (300 mm) para proteger mejor el antebrazo
- El policloropeno ofrece una protección química y una sensibilidad táctil excelentes
- El puño con reborde facilita la colocación y aumenta la estabilidad en el brazo
- Dedos texturizados para un mayor agarre
- Sin polvo y sin látex para eliminar las alergias de tipo I al látex
- Caja dispensadora de extracción fácil con 50 guantes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumplen con los requisitos de la norma europea sobre guantes EN 420:2003 y EN 374 (apartados 1, 2 y 3:2003) |
| Clasificación | Guante de uso médico de clase I y Cat. 3 PPE |
| Color | Verde |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Policloropreno |
| En polvo | En polvo |
| Tamaño | XS |
| Mostrar más |