Learn More
Cytiva Discos de membrana Omega
Código de producto. 17184811
Change view
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
5 kDa
Diámetro de la membrana (métrico):
43 mm
62 mm
76 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. MWCO Diámetro de la membrana (métrico) unitSize
17184811 30 kDa 43 mm paquete de 12
17154811 10 kDa 43 mm paquete de 12
17174811 10 kDa 76 mm paquete de 12
17134811 5 kDa 43 mm paquete de 12
17104821 30 kDa 76 mm paquete de 12
17144811 5 kDa 76 mm paquete de 12
17194811 30 kDa 62 mm paquete de 12
17114811 1 kDa 43 mm paquete de 12
17124811 1 kDa 76 mm paquete de 12
17164811 10 kDa 62 mm paquete de 12
17114821 100 kDa 43 mm paquete de 12
11 options
Código de producto. 17184811
Marca: Cytiva OM030043
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Discos de membrana Omega con alto rendimiento y estabilidad para usuarios de células agitadas convencionales no desechables.
  • La membrana de polietersulfona proporciona mayores caudales y menor unión de proteínas que la celulosa regenerada competitiva
  • Menores tiempos de procesamiento y las recuperaciones más altas posibles
  • Los discos se pueden lavar y reutilizar
  • Membranas de repuesto para otras concentraciones de sistemas de células agitadas, fraccionamiento, purificación, intercambio de tampones o desalinización de proteínas, caldos celulares y otras biomoléculas
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES
MWCO 30 kDa
Esterilidad No estéril
N.° por paquete 12/paquete
Diámetro de la membrana (métrico) 43 mm