Learn More
Cytiva Discos de membrana Omega
Descripción
- La membrana de polietersulfona proporciona mayores caudales y menor unión de proteínas que la celulosa regenerada competitiva
- Menores tiempos de procesamiento y las recuperaciones más altas posibles
- Los discos se pueden lavar y reutilizar
- Membranas de repuesto para otras concentraciones de sistemas de células agitadas, fraccionamiento, purificación, intercambio de tampones o desalinización de proteínas, caldos celulares y otras biomoléculas
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 1 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° por paquete | 12/paquete |
| Diámetro de la membrana (métrico) | 43 mm |