missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Omberacetam, MedChemExpress

Código de producto. 16413377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16413377 50 mg 50 miligramos
16497348 10 mg 10 miligramos
16467316 100 mg 100 miligramos
16439837 5 mg 5 miligramos
16413576 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16413377

Marca: Medchem Express HY17456

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Omberacetam (GVS-111) is a medication promoted and prescribed in Russia and neighbouring countries as a nootropic.

Omberacetam (GVS-111) is a medication promoted and prescribed in Russia and neighbouring countries as a nootropic.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Omberacetam
CAS 157115-85-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H22N2O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo GVS-111 SGS-111
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (314.10 mM)
SMILES O=C(OCC)CNC([C@H]1N(C(CC2=CC=CC=C2)=O)CCC1)=O
Peso molecular (g/mol) 318.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.37
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.