missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Omaveloxolone, MedChemExpress

Código de producto. p-200099355
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16485018 10 mg 10 miligramos
16471257 50 mg 50 miligramos
16447747 5 mg 5 miligramos
16405776 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16485018

Marca: Medchem Express HY12212

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Omaveloxolone (RTA 408) is an antioxidant inflammation modulator (AIM), which activates Nrf2 and suppresses nitric oxide (NO). Omaveloxolone attenuates osteoclastogenesis by inhibiting STING dependent NF-κb signaling.

Omaveloxolone (RTA 408) is an antioxidant inflammation modulator (AIM), which activates Nrf2 and suppresses nitric oxide (NO). Omaveloxolone attenuates osteoclastogenesis by inhibiting STING dependent NF-κb signaling.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Omaveloxolone
Forma física Powder
CAS 1474034-05-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H44F2N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo RTA 408
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM)
SMILES O=C1C(C#N)=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@]3(C)[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](CCC(C)(C)C5)(NC(C(F)(F)C)=O)CC3)(C)C2=CC4=O)([H])C1(C)C
Peso molecular (g/mol) 554.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.71
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.