Learn More
Omapatrilat, MedChemExpress
Código de producto. 16497478
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497478 10 mg 10 miligramos
16473596 25 mg 25 miligramos
16447446 100 mg 100 miligramos
16443507 50 mg 50 miligramos
16409967 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16497478
Marca: Medchem Express HY18208
MedChemExpress Omapatrilat is a dual inhibitor of the metalloproteases ACE and NEP with Ki values of 0.64 and 0.45 nM, respectively.
Omapatrilat is a dual inhibitor of the metalloproteases ACE and NEP with Ki values of 0.64 and 0.45 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omapatrilat
CAS 167305-00-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24N2O4S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo BMS-186716
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (75.88 mM)
SMILES O=C([C@@H]1CCC[C@](N21)([H])SCC[C@H](NC([C@@H](S)CC3=CC=CC=C3)=O)C2=O)O
Peso molecular (g/mol) 408.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.53
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus