Learn More
EVOS™ Olympus™ 40X Oil Objective, fluorite, coverslip-corrected
Descripción
- Se puede utilizar para ver imágenes con diferente ampliación
- Objetivo corregido con cubreobjetos que se optimiza para la adquisición de imágenes con cubreobjetos n.º 1.5
- Ofrece un rendimiento óptico excepcional desde la luz visible hasta la luz infrarroja cercana.
- Satisface las necesidades en todo el espectro de ampliaciones y especificaciones ópticas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Lente de objetivo |
| Línea de productos | Olympus |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL |
| Incluye | Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter |
| Distancia de enfoque | 0,2 mm |
| Tipo de lente | Fluorita |
| Aumento | 40X |
| Abertura numérica | 1,30 |
| Cantidad | 1 unidad |