Learn More
EVOS™ Olympus 10X Objective, super-apochromat, coverslip-corrected
Click to view available options
:
Ampliación: 10X; abertura numérica: 0,4; distancia de trabajo: 3,1mm
Descripción
- Tiene un objetivo de larga distancia (LWD) optimizado para la adquisición de imágenes de portaobjetos, placas y matraces de cultivo celular y placas de microtitulación
- Ofrece corrección APO de UV a través de rangos de IR
- Parfocal para adquisición de imágenes visibles y de IR
- Objetivo corregido con cubreobjetos que se optimiza para la adquisición de imágenes con cubreobjetos n.º 1.5
- Compatible con los sistemas de adquisición de imágenes de células EVOS
- Ofrece un rendimiento óptico excepcional desde la luz visible hasta la luz infrarroja cercana.
- Satisface las necesidades en todo el espectro de ampliaciones y especificaciones ópticas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Lente de objetivo |
| Línea de productos | EVOS |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, sistema de adquisición de imágenes en color EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes automático EVOS™ FL |
| Incluye | Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter |
| Distancia de enfoque | 3,1 mm |
| Tipo de lente | Superacromática |
| Aumento | 10X |
| Abertura numérica | 0,4 |
| Cantidad | Each |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |