Descripción
Amplíe la funcionalidad de su instrumento de alto contenido Thermo Scientific™
Añada una amplia gama de aumentos con las lentes de objetivo Carl Zeiss™ y Olympus™ para lectores de HCA Thermo Scientific™ ArrayScan™ y la plataforma de detección de alto contenido (HCS) Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Lente de objetivo |
| Línea de productos | Olympus |
| Descripción | Objetivo 1,25X Olympus™, PlanApo N (0,04 NA) |
| Para utilizar con (equipo) | Lectores ArrayScan HCA |
| Tipo de lente | Seco |
| Aumento | 1,25x (0,04 NA) |
| Cantidad | 1 unidad |