Learn More
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olopatadine hydrochloride |
| CAS | 140462-76-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H24ClNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ALO4943A KW4679 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (133.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C(C/2=C1)OCC3=CC=CC=C3C2=C\CCN(C)C.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 373.87 |
| Mostrar más |