missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de olopatadina
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hidrocloruro de olopatadina |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad solución acuosa: soluble. |
| Punto de fusión | de 248,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373,88 |
| Clave InChI | HVRLZEKDTUEKQH-NOILCQHBSA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].CN(C)CC\C=C1\C2=CC=CC=C2COC2=CC=C(CC(O)=O)C=C12 |
| Nombre IUPAC | hydrogen 2-[(2Z)-2-[3-(dimethylamino)propylidene]-9-oxatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-5-yl]acetic acid chloride |
| Peso molecular (g/mol) | 373.88 |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido