missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olodanrigan, MedChemExpress

Código de producto. 16425548
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16425548 10 mg 10 miligramos
16498247 5 mg 5 miligramos
16423356 25 mg 25 miligramos
16411717 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16425548

Marca: Medchem Express HY13106

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Olodanrigan (EMA401) is a highly selective, orally active, peripherally restricted angiotensin II type 2 receptor (AT2R) antagonist. It is under development as a neuropathic pain therapeutic agent. Olodanrigan (EMA401) analgesic action appears to involve inhibition of augmented AngII/AT2R induced p38 and p42/p44 MAPK activation, and hence inhibition of DRG neuron hyperexcitability and sprouting of DRG neurons.

Olodanrigan (EMA401) is a highly selective, orally active, peripherally restricted angiotensin II type 2 receptor (AT2R) antagonist. It is under development as a neuropathic pain therapeutic agent. Olodanrigan (EMA401) analgesic action appears to involve inhibition of augmented AngII/AT2R induced p38 and p42/p44 MAPK activation, and hence inhibition of DRG neuron hyperexcitability and sprouting of DRG neurons.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Olodanrigan
CAS 1316755-16-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H29NO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo EMA401 PD-126055
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (66.98 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(C(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)CC4=C(C(OCC5=CC=CC=C5)=C(OC)C=C4)C1)O
Peso molecular (g/mol) 507.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.58
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.