missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oligodendrocyte Marker O1 Alexa Fluor™ 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18706037
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18706037 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18706037

Marca: R&D Systems FAB1327S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Oligodendrocyte Marker O1 Monoclonal specifically detects Oligodendrocyte Marker O1 in Human, Mouse, Rat, Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Oligodendrocyte Marker O1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon O1
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bovine brain corpus callosum white matter
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Detects human, mouse, rat and chicken Oligodendrocyte Marker O1.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Chicken
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.