missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OLIG2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1E8C5, Proteintech

Código de producto. p-7212888 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16888455 20 μL 20 microlitros
16878455 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16888455

Marca: Proteintech 665131IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a basic helix-loop-helix transcription factor which is expressed in oligodendroglial tumors of the brain. The protein is an essential regulator of ventral neuroectodermal progenitor cell fate. The gene is involved in a chromosomal translocation t(14;21)(q11.2;q22) associated with T-cell acute lymphoblastic leukemia. Its chromosomal location is within a region of chromosome 21 which has been suggested to play a role in learning deficits associated with Down syndrome. Tissue specificity: Expressed in the brain, in oligodendrocytes. Strongly expressed in oligodendrogliomas, while expression is weak to moderate in astrocytomas. Expression in glioblastomas highly variable.

Especificaciones

Antígeno OLIG2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1E8C5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica OLIG2
N.º de referencia del gen Q13516, Q9EQW6
Alias de gen BHLHB1, bHLHe19, OLIG2, OLIGO2, PRKCBP2, RACK17
Símbolos de los genes Olig2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno OLIG2 Fusion Protein Ag18838
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10215, 304103, 50913
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.