Learn More
OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) Mouse, Clone: OLIG2/2400, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | OLIG2 (Marker of Glial Brain Tumors) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Localización celular | Nuclear |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OLIG2/2400 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment of human OLIG2 protein (apprx. aa 1-141) |
| Mostrar más |