Learn More
Alcohol oleílico, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3173355
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11449156 100 g 100 g
11459156 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11449156
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18018.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Oleyl alcohol is used in softening and lubrication of textile fabrics, and in the production of carbon paper, stencil paper, and printing ink. It finds application in cosmetic products viz skin creams and lotions as a thickner, hair conditioners and hair coating shampoos. It is utilized as an antifoaming agent and cutting lubricant, as the precursor for the preparation of its sulfuric ester derivatives, which are used in detergents and wetting agents. It plays a vital role in various formulations for drug delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol oleílico se utiliza en ablandamiento y lubricación de tejidos textiles y en la producción de papel de carbono, papel de calco y tinta de impresión. Encuentra aplicación en productos cosméticos como cremas y lociones para la piel como espesante, acondicionadores de cabello y champús de revestimiento de cabello. Se utiliza como agente antiespumante y lubricante de corte, como precursor para la preparación de sus derivados de éster sulfúrico, que se utilizan en detergentes y agentes humidificantes. Desempeña un papel vital en varias formulaciones para la administración de medicamentos.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-28-2
Fórmula molecular C18H36O
Peso molecular (g/mol) 268.49
Número MDL MFCD00002993
Clave InChI ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Sinónimo oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
Nombre IUPAC (9Z)-octavec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleyl alcohol
Punto de fusión ∽6°C
Densidad 0.849
Punto de ebullición 206°C to 207°C (13 mm)
Temperatura de inflamación 180°C (356°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.85
Índice de refracción 1.46
Cantidad 100 g
Beilstein 1723962
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.48
Grado Técnico
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.