Learn More
Ácido oléico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073351 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10588810 1 L 1 LT
10000270 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10588810 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0200/15
Solicitar formato a granel o personalizado
C18H34O2, número CAS-112-80-1, ácido cis-9-octadecenoico, ácido cis-oleico, ácido elaidoico, glycon ro, glycon wo, oleato, ácido oleico, pamolyn 100, wecoline oo, ácido z-octadec-9-enoico, 2,5 l, 360 °C, CHEBI:16196, incoloro, 282,46 g/mol, ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N, ácido (Z)-octadec-9-enoico, 13 °C
1 l, Frasco de vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-80-1
Fórmula molecular C18H34O2
Peso molecular (g/mol) 282.47
Número MDL MFCD00064242
Clave InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Nombre IUPAC Ácido (Z)-octadec-9-enoico
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 13°C
Color Incolora
Punto de ebullición 360°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 L
Densidad del vapor 9.7
Viscosidad 39.1 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.46g/mol
Presión de vapor 1mmHg 176
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oleic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.