missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ OIT3 Polyclonal Antibody

Código de producto. 17773124
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17773124 20 μL 20 microlitros
17760724 200 μL -
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17773124

Marca: Invitrogen™ PA5121729

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

OIT3 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

May be involved in hepatocellular function and development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OIT3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica OIT3
N.º de referencia del gen Q6V0K7, Q8R4V5
Alias de gen EF-9; liver-specific zona pellucida domain-containing protein; liver-specific ZP domain-containing protein; LZP; OIT3; oncoprotein induced transcript 3; oncoprotein-induced transcript 3 protein; UNQ826/PRO1753
Símbolos de los genes OIT3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein Oncoprotein Induced Transcript 3. The antigen corresponds to amino acid range 251-524 of the target protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18302, 294559
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.