Learn More
Ohaus™ Juego de pesas F2 de OIML, certificado NVLAP
Código de producto. p-7188349 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
2 x 200 g a 1 mg
2 x 200 g a 1 g
2 x 2 kg a 1 mg
2 x 2 kg a 1 g
De 1 kg a 1 g
De 1 kg a 1 mg
De 100 a 1 g
De 100 g a 1 mg
De 5 kg a 1 g
De 5 kg a 1 mg
De 50 g a 1 g
De 50 g a 1 mg
De 500 g a 1 g
De 500 g a 1 mg
De 500 mg a 1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
16632222 De 500 mg a 1 mg cada uno
16622222 De 50 g a 1 mg cada uno
16612222 De 50 g a 1 g cada uno
16602222 De 100 g a 1 mg cada uno
16692212 De 100 a 1 g cada uno
16672192 2 x 200 g a 1 mg cada uno
16662192 2 x 200 g a 1 g cada uno
16682212 De 500 g a 1 mg cada uno
16672212 De 500 g a 1 g cada uno
16662212 De 1 kg a 1 mg cada uno
16652212 De 1 kg a 1 g cada uno
16652192 2 x 2 kg a 1 mg cada uno
16642192 2 x 2 kg a 1 g cada uno
16642212 De 5 kg a 1 mg cada uno
16632212 De 5 kg a 1 g cada uno
15 options
Código de producto. 16632222
Marca: Ohaus™ 30390852
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias F2 de OIML.
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 1 kilogramo están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado acreditado por NVLAP
Material Acero inoxidable, aluminio
Masa De 500 mg a 1 mg
Incluye Caja protectora
Cantidad de embalaje 12/paq.