Learn More
Ohaus™ Juego de pesas F2 de OIML, certificado NVLAP
Código de producto. 16632222 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
2 x 200 g a 1 mg
2 x 200 g a 1 g
2 x 2 kg a 1 mg
2 x 2 kg a 1 g
De 1 kg a 1 g
De 1 kg a 1 mg
De 100 a 1 g
De 100 g a 1 mg
De 5 kg a 1 g
De 5 kg a 1 mg
De 50 g a 1 g
De 50 g a 1 mg
De 500 g a 1 g
De 500 g a 1 mg
De 500 mg a 1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
16632222 De 500 mg a 1 mg cada uno
16622222 De 50 g a 1 mg cada uno
16612222 De 50 g a 1 g cada uno
16602222 De 100 g a 1 mg cada uno
16692212 De 100 a 1 g cada uno
16672192 2 x 200 g a 1 mg cada uno
16662192 2 x 200 g a 1 g cada uno
16682212 De 500 g a 1 mg cada uno
16672212 De 500 g a 1 g cada uno
16662212 De 1 kg a 1 mg cada uno
16652212 De 1 kg a 1 g cada uno
16652192 2 x 2 kg a 1 mg cada uno
16642192 2 x 2 kg a 1 g cada uno
16642212 De 5 kg a 1 mg cada uno
16632212 De 5 kg a 1 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 16632222 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30390852
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias F2 de OIML.
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 1 kilogramo están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado acreditado por NVLAP
Material Acero inoxidable, aluminio
Masa De 500 mg a 1 mg
Incluye Caja protectora
Cantidad de embalaje 12/paq.