Descripción
- Los juegos de pesas en masas que van desde 1 gramo a 1 kilogramo están fabricados con una aleación de troemner 8 acero inoxidable que tiene una densidad muy controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión.
- Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
- El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado acreditado por NVLAP |
| Material | Acero inoxidable, aluminio |
| Peso (métrico) | 6 kg |
| Masa | 2 x 2 kg a 1 mg |
| Incluye | Caja protectora |
| Cantidad de embalaje | 27/paq. |