Learn More
Ohaus™ Juego de pesas F1 de OIML, certificado NVLAP
Código de producto. 16612492 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
2 x 200 g a 1 mg
2 x 200 g a 1 g
2 x 2 kg a 1 mg
2 x 2 kg a 1 g
De 1 kg a 1 g
De 1 kg a 1 mg
De 100 a 1 g
De 100 g a 1 mg
De 5 kg a 1 g
De 5 kg a 1 mg
De 50 g a 1 g
De 50 g a 1 mg
De 500 g a 1 g
De 500 g a 1 mg
De 500 mg a 1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
16612492 De 1 kg a 1 mg cada uno
16622482 De 500 mg a 1 mg cada uno
16632482 De 50 g a 1 mg cada uno
16642482 De 50 g a 1 g cada uno
16652482 De 100 g a 1 mg cada uno
16662482 De 100 a 1 g cada uno
16672482 2 x 200 g a 1 mg cada uno
16682482 2 x 200 g a 1 g cada uno
16692482 De 500 g a 1 mg cada uno
16602492 De 500 g a 1 g cada uno
16622492 De 1 kg a 1 g cada uno
16632492 2 x 2 kg a 1 mg cada uno
16642492 2 x 2 kg a 1 g cada uno
16652492 De 5 kg a 1 mg cada uno
16662492 De 5 kg a 1 g cada uno
15 options
Código de producto. 16612492
Marca: Ohaus™ 80780447
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias F1 de OIML.
  • Los juegos de pesas en masas que van desde 1 gramo a 1 kilogramo están fabricados con una aleación de troemner 8 acero inoxidable que tiene una densidad muy controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión.
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado acreditado por NVLAP
Material Acero inoxidable, aluminio
Peso (métrico) 3 kg
Masa De 1 kg a 1 mg
Incluye Caja protectora
Cantidad de embalaje 25/paq.