Learn More
Ohaus™ Juego de pesas E2 de OIML
Código de producto. 16622372 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Masa:
2 x 200 g a 1 mg
2 x 200 g a 1 g
2 x 2 kg a 1 mg
2 x 2 kg a 1 g
De 1 kg a 1 g
De 1 kg a 1 mg
De 100 a 1 g
De 100 g a 1 mg
De 5 kg a 1 g
De 5 kg a 1 mg
De 50 g a 1 g
De 50 g a 1 mg
De 500 g a 1 g
De 500 g a 1 mg
De 500 mg a 1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16622372
Marca: Ohaus™ 30518032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ajustada para cumplir o superar las tolerancias E2 de OIML
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 20 kilogramos están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin certificado
Material Aleación troemner 8, acero inoxidable, aluminio
Masa De 500 g a 1 mg
Incluye Caja protectora
Cantidad de embalaje 24/paq.