Learn More
Kern Sohn OIML Class M3 Weight Set, Wooden Block
Código de producto. 17382383
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 10 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 g a 2 kg
Material:
Hierro fundido
Latón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) Material unitSize
17382383 De 1 g a 1 kg Latón cada uno
17302393 De 1 g a 2 kg Latón cada uno
17322393 De 1 g a 5 kg Hierro fundido cada uno
17342393 De 1 g a 10 kg Hierro fundido cada uno
4 options
Código de producto. 17382383
Marca: Kern Sohn 36296
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Weight set constructed of finely turned brass or lacquered cast iron and housed in a wooden block.
  • Finely turned brass
  • Lacquered cast iron
Especificaciones
Clasificación M3
Material Latón
Material del envase Wood
Peso (métrico) De 1 g a 1 kg