Learn More
Kern Sohn OIML Class M2 ECO-Block Test Weight
Código de producto. 17392453
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17392453 5 kg cada uno
17302463 10 kg cada uno
17312463 20 kg cada uno
17322463 50 kg cada uno
4 options
Código de producto. 17392453
Marca: Kern Sohn T35676A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Single test weight constructed of cast iron.
  • ECO rectangular shape
  • Lacquered cast iron
Especificaciones
Clasificación M2
Material Cast Iron
Peso (métrico) 5 kg