Learn More
Sartorius™ Juego de pesas de línea de comprobación de clase M1 de OIML con certificado DAkkS
Código de producto. 11353384 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Masa:
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 500 mg
Material:
Acero inoxidable
Aluminio (1 a 5 mg), alpaca (10 a 500 mg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11353384
Marca: Sartorius™ YCS31655AC02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye las mismas características y propiedades que las pesas individuales de esta serie, junto con los correspondientes errores máximos permitidos. El juego de pesas de clase M1 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS se suministra con guantes, pinzas y cepillo en caja de plástico de alta calidad
Valores de 1 a 5 mg:
Pesas de láminas de aluminio con una densidad de 2650 kg/m3
Valores de 10 a 500 mg:
Construcción de alpaca con una densidad de 8600 kg/m3.
Valores de 1 g y superiores:
Pesas con perilla de acero inoxidable especial pulidas con una densidad de 7.950 kg/m3
  • Alta resistencia a la corrosión
  • No magnetizable
  • Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
  • Incluye caja de transporte de plástico resistente
  • Con certificación DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de pesas de línea de comprobación
Certificaciones/conformidad Calibración DAkkS
Clasificación OIML Clase M1
Material Acero inoxidable
Masa De 1 g a 5 kg