Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase M1 de OIML sin certificado
Código de producto. 11343424 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
11343424 1 kg cada uno
11383384 1 g cada uno
11383424 2 kg cada uno
11303424 500 g cada uno
11303404 10 g cada uno
11323394 2 g cada uno
11363394 5 g cada uno
11363414 200 g cada uno
11343404 20 g cada uno
11383404 50 g cada uno
10 options
Código de producto. 11343424
Marca: Sartorius™ YCW615AC00
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de línea de comprobación de clase M1 de OIML de Sartorius™ sin certificado está fabricada en acero inoxidable y se suministra en una caja de plástico.
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Fabricación en acero inoxidable con una densidad de 7850 kg/m3
  • Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de línea de comprobación
Clasificación OIML Clase M1
Material Acero inoxidable
Densidad 7.850kg/m3
Masa 1 kg