Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase M1 de OIML con certificado DAkkS
Código de producto. 11393424 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
11393424 2 kg cada uno
11393384 1 g cada uno
11333394 2 g cada uno
11373394 5 g cada uno
11313404 10 g cada uno
11353404 20 g cada uno
11393404 50 g cada uno
11373414 200 g cada uno
11313424 500 g cada uno
11353424 1 kg cada uno
11333434 5 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11393424 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW625AC02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de línea de comprobación de clase M1 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS está fabricada en acero inoxidable y se suministra en una caja de plástico.
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Fabricación en acero inoxidable con una densidad de 7850 kg/m3
  • Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
  • Con certificación DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de línea de comprobación
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración DAkkS
Clasificación OIML Clase M1
Material Acero inoxidable
Densidad 7.850kg/m3
Masa 2 kg