Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase M1 de OIML con certificado DAkkS
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- No magnetizable
- Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
- Fabricación en acero inoxidable con una densidad de 7850 kg/m3
- Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
- Con certificación DAkkS
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa de línea de comprobación |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración DAkkS |
| Clasificación | OIML Clase M1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Densidad | 7.850kg/m3 |
| Masa | 1 kg |