Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase M1 de OIML con certificado DAkkS
Código de producto. 11313404 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
11313404 10 g cada uno
11393384 1 g cada uno
11333394 2 g cada uno
11373394 5 g cada uno
11353404 20 g cada uno
11393404 50 g cada uno
11373414 200 g cada uno
11313424 500 g cada uno
11353424 1 kg cada uno
11393424 2 kg cada uno
11333434 5 kg cada uno
11 options
Código de producto. 11313404
Marca: Sartorius™ YCW415AC02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de línea de comprobación de clase M1 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS está fabricada en acero inoxidable y se suministra en una caja de plástico.
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Fabricación en acero inoxidable con una densidad de 7850 kg/m3
  • Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
  • Con certificación DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de línea de comprobación
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración DAkkS
Clasificación OIML Clase M1
Material Acero inoxidable
Densidad 7.850kg/m3
Masa 10 g