Learn More
Kern Sohn OIML Class M1 ECO-Block Test Weight
Click to view available options
Peso (métrico):
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- ECO rectangular shape
- Lacquered cast iron
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | M1 |
| Material | Cast Iron |
| Peso (métrico) | 20 kg |
| Tolerancia | ± 1000 mg |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.