Learn More
Kern Sohn OIML Class F2 Weight Set, Wooden Box
Descripción
- Knob shape
- Finely turned stainless steel
- Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic box
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | F2 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material del envase | Wood |
| Peso (métrico) | De 1 mg a 100 g |