Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F2 de OIML sin certificado
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- No magnetizable
- Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
- Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m3
- Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa de línea de comprobación |
| Clasificación | OIML Clase F2 |
| Material | Acero inoxidable especial |
| Densidad | 7.950kg/m3 |
| Masa | 1 g |