Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F2 de OIML sin certificado
Código de producto. 11343414 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
11343414 200 g cada uno
11363384 1 g cada uno
11303394 2 g cada uno
11343394 5 g cada uno
11323404 20 g cada uno
11363404 50 g cada uno
11303414 100 g cada uno
11383414 500 g cada uno
11303434 5 kg cada uno
11387494 10 kg cada uno
11383394 10 g cada uno
11323424 1 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11343414 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW524AC00
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de línea de comprobación de clase F2 de OIML de Sartorius™ sin certificado está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m3
  • Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de línea de comprobación
Clasificación OIML Clase F2
Material Acero inoxidable especial
Densidad 7.950kg/m3
Masa 200 g