Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F2 de OIML sin certificado
Código de producto. 11303414 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11303414
Marca: Sartorius™ YCW514AC00
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de línea de comprobación de clase F2 de OIML de Sartorius™ sin certificado está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m3
  • Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de línea de comprobación
Clasificación OIML Clase F2
Material Acero inoxidable especial
Densidad 7.950kg/m3
Masa 100 g